Saponin (aus Quillaja saponaria molina) pract.
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO419235000EA 319 CHF
ACRO419235000 ACRO419231000 ACRO419230025
Saponin (aus Quillaja saponaria molina) pract.
Saponin
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081981
CAS-Nummer: 74499-23-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark red to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (20 % in water) Clear to hazy foaming solution
Moisture ≤10 %
Ash ≤10 %
pH 3.8 to 4.6 (20 % solution)