Bimsstein, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyms: Bims
1926.1000EA 138 CHF
1926.1000
Bimsstein, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Pumice stone
Melting Pt: > 500 °C
MDL Number: MFCD00148147
CAS-Nummer: 1332-09-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Acid-soluble substances max. 6.0 %
Iron (Fe) passes test
Water Soluble Substances max. 0.20 %