Kongorot ≥95%, Ultrareine Qualität
Lieferant: AAT BIOQUEST INC
Achtung
Synonyms: Direct Red 28Dinatrium-3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalin-1-sulfonat)Direktrot 28
AATB23056EA 115 CHF
AATB23056
Kongorot ≥95%, Ultrareine Qualität
Kongorot
Congo red (CR) is the sodium salt of benzidinediazo-bis-1-naphtylamine-4-sulfonic acid.
Formel: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
MW: 696,67 g/mol
MDL Number: MFCD00004028
CAS-Nummer: 573-58-0
ADR: 5,II