Methanol-[D1] (99% D)
Lieferant: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS., INC.
Gefahr
Synonyms: Carbinol-D1Methylalkohol deuteriert
CAMBDLM-15-50EA 0 CHF
CAMBDLM-15-50
Methanol-[D1] (99% D)
Methanol-[D1]
Formel: CH₃DO
MW: 33,03 g/mol
Siedepunkt: 64,5 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –98 °C
Dichte: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 11 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044213
CAS-Nummer: 1455-13-6
EINECS: 215-933-0
UN: 1230
ADR: 3,II