Rhodium ≥99,8% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11576.BSEA 1200 CHF
11576.BS 11576.BR 11576.BV 11576.CB
Rhodium ≥99,8% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Rhodium
Formel: Rh
MW: 102.9 g/mol
Siedepunkt: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1960
Dichte: 12.41 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011201
CAS-Nummer: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Merck Index: 12,08353