Helixyte™ Green dsDNA Quantifizierungsreagenz 200X DMSO-Lösung
Lieferant: AAT BIOQUEST
17597
17598
AATB17597EA
460
CHF
AATB17597
AATB17598
Helixyte™ Green dsDNA Quantifizierungsreagenz 200X DMSO-Lösung
Tests
Nukleinsäure-Tests
Helixyte™ Green ist ein ausgezeichneter Nukleinsäuresensor, der bei der Bindung an dsDNA eine starke Fluoreszenzverstärkung aufweist.
- Gleiche spektrale Eigenschaften wie SYBR® Green
- Hohe Empfindlichkeit
- Nützlich für die Nukleinsäuremarkierung in Gelen
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke.