Stayright™ Purple HRP-Färbeset
Lieferant: AAT BIOQUEST
45905
45906
AATB45905EA
152
CHF
AATB45905
AATB45906
Stayright™ Purple HRP-Färbeset
Stayright™ Purple
3,3'-Diaminobenzidin (DAB) wird seit Jahrzehnten als das am häufigsten verwendete IHC-Chromogen eingesetzt, da es kostengünstig und empfindlich für Routineanwendungen ist.
- Nicht mutagen
- minimale Zytotoxizität
- die Färbung bleibt durch Austrocknung und Eindecken bestehen
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke.