ReadiLink™ DIG (Digoxigenin) Oligo- und ssDNA-Markierungskit
Lieferant: AAT BIOQUEST
17493 17492
AATB17493EA 497 CHF
AATB17493 AATB17492
ReadiLink™ DIG (Digoxigenin) Oligo- und ssDNA-Markierungskit
Proteinkonjugate und Markierungen
Das Kit ist für eine effiziente Markierung optimiert und enthält alle wesentlichen Reagenzien, die für eine effiziente Markierung von ssDNA oder Oligos erforderlich sind.
  • Effiziente Markierung
  • Enthält alle wesentlichen Reagenzien
  • Mehrere Anwendungen
Die resultierenden mit DIG-markierten Oligo- und ssDNA-Proben eignen sich ideal für einer Vielzahl von biologische Anwendungen, z. B. elektrophoretische Mobilitäts-Shift-Assays (EMSA), Northern- und Southern-Blots, Kolonie- oder In-situ-Hybridisierungen.
Verpackung: In Kunststofffläschchen abgefüllt.
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke.