ReadiLink™ iFluor® 647 Oligo- und ssDNA-Markierungskit
Lieferant: AAT BIOQUEST
17484 17485
AATB17484EA 353 CHF
AATB17484 AATB17485
ReadiLink™ iFluor® 647 Oligo- und ssDNA-Markierungskit
Proteinkonjugate und Markierungen
Das Kit ist für eine effiziente Markierung optimiert und enthält alle wesentlichen Reagenzien, die für eine effiziente Markierung von ssDNA oder Oligos erforderlich sind.
  • Robustes Protokoll
  • Helle Markierung
  • Fotostabile Fluoreszenz
Die resultierenden mit iFluor® 647 markierten DNA-Proben eignen sich ideal für biologische Anwendungen, z. B. elektrophoretische Mobilitäts-Shift-Assays (EMSA), Northern- und Southern-Blots, Kolonie- oder In-situ-Hybridisierungen.
Verpackung: In Kunststofffläschchen abgefüllt.
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke.