ReadiLink™ iFluor® 647 Nick Translation dsDNA-Markierungskit
Lieferant: AAT BIOQUEST
17404 17405
AATB17404EA 544 CHF
AATB17404 AATB17405
ReadiLink™ iFluor® 647 Nick Translation dsDNA-Markierungskit
Proteinkonjugate und Markierungen
Es ist mit einer Vielzahl von Probenmaterialien kompatibel, einschließlich bakterieller künstlicher Chromosomen-DNA (BAC), menschlicher genomischer DNA, gereinigten PCR-Produkten sowie superspiralisierter und linearisierter Plasmid-DNA.
  • Bietet alle notwendigen Reagenzien
  • Einstellbare Verhältnisse
  • Breite Kompatibilität mit Probentypen
Die resultierenden mit iFluor® 647 markierten DNAs können in verschiedenen molekularbiologischen Techniken wie der Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) verwendet werden.
Verpackung: In Kunststofffläschchen abgefüllt.
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke.