Buccutite™ Rapid APC Antikörper-Markierungskits (2 Markierungen)
Lieferant: AAT BIOQUEST
1313
1311
AATB1313EA
460
CHF
AATB1313
AATB1311
Buccutite™ Rapid APC Antikörper-Markierungskits (2 Markierungen)
Proteinkonjugate und Markierungen
APC ist ein rot fluoreszierendes Protein mit einer Anregungswellenlänge von 651 nm und einer Emissionswellenlänge von 662 nm.
- Hohe Konjugationsausbeute
- Stabile Quervernetzung
- Minimaler praktischer Zeitaufwand
- Robustes Protokoll