Buccutite™ ALP (Alkalische Phosphatase) Antikörper-Konjugations-Kits (2 Markierungen)
Lieferant: AAT BIOQUEST
5512
5513
5514
AATB5512EA
426
CHF
AATB5512
AATB5513
AATB5514
Buccutite™ ALP (Alkalische Phosphatase) Antikörper-Konjugations-Kits (2 Markierungen)
Proteinkonjugate und Markierungen
Protein-Protein-Konjugationen werden üblicherweise mit einem bifunktionellen Linker (wie SMCC) durchgeführt, der an jedem Ende eine unterschiedliche Reaktivität aufweist, um zwei verschiedene Proteine zu verbinden.
- Hohe Konjugationsausbeute
- Stabile Quervernetzung
- Minimaler praktischer Zeitaufwand
- Robustes Protokoll