ReadiUse™ 6-Color Human TBNK Antikörper-Kit
Lieferant: AAT BIOQUEST
Jedes TBNK-Trockenreagenz enthält einen Cocktail aus fluoreszenzmarkierten monoklonalen Antikörpern, die gegen menschliches CD3, CD4, CD8, CD16, C19, CD45 und CD56 gerichtet sind.
- Trockenreagenzformat
- keine Wäsche
- einfache Probenvorbereitung
Das Kit ist so konzipiert, dass es im Lyse-/No-Wash-Format verwendet werden kann, um eine schnelle und einfache Probenvorbereitung mit weniger Inkonsistenzen zu ermöglichen.
Dieses Kit enthält außerdem eine Lebensfähigkeitsfärbung zur Identifizierung abgestorbener Zellen und eine genaue Anzahl fluoreszierender Zählkügelchen zur Bestimmung der absoluten Zellkonzentrationen von Lymphozytenuntergruppen.
Das Kit für die Durchflusszytometrie verwendet getrocknete mehrfarbige Perlen, um die Hauptlymphozyten-Untergruppen – CD4+-T-Zellen, CD8+-T-Zellen, B-Zellen und NK-Zellen – in Vollblutproben abzugrenzen