PhosphoWorks™ Luminometrisches ATP Assay Kit, Steady Glow
Lieferant: AAT BIOQUEST
21609 21608
AATB21609EA 230 CHF
AATB21609 AATB21608
PhosphoWorks™ Luminometrisches ATP Assay Kit, Steady Glow
Tests Zelltests
Adenosintriphosphat (ATP) spielt eine grundlegende Rolle bei der zellulären Energie, der Stoffwechselregulation und der zellulären Signalübertragung.
  • Extreme Sensibilität
  • Stabiles Signal mit >4 Stunden Halbwertszeit
  • Kein Mischen oder Trennen erforderlich
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke.