Screen Quest™ Fluo-8 Medium Removal Calcium Assay Kit, Optimiert für schwierige Zelllinien
Lieferant: AAT BIOQUEST
36307 36308 36309
AATB36307EA 152 CHF
AATB36307 AATB36308 AATB36309
Screen Quest™ Fluo-8 Medium Removal Calcium Assay Kit, Optimiert für schwierige Zelllinien
Tests Zelltests
Calciumflusstests sind bevorzugte Methoden in der Arzneimittelforschung zum Screening von G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPCR).
  • 100- bis 250-fache Fluoreszenzsteigerung nach Bindung an Calcium
  • Enthält alle notwendigen Komponenten
  • Geeignet für mehrere Zelltypen
  • Robustes und anpassbares Protokoll
  • Helleres und photostabileres Signal
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke.