Screen Quest™ Rhod-4 No Wash Calcium Assay Kit
Lieferant: AAT BIOQUEST
36333 36334 36335
AATB36333EA 307 CHF
AATB36333 AATB36334 AATB36335
Screen Quest™ Rhod-4 No Wash Calcium Assay Kit
Tests Zelltests
Calciumflusstests sind bevorzugte Methoden in der Arzneimittelforschung zum Screening von G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPCR).
  • >250-fache Fluoreszenzsteigerung nach Bindung an Kalzium
  • langwellige Signalemissionswellenlänge
  • Enthält alle notwendigen Komponenten
  • Kein Waschschritt erforderlich
  • Robustes und anpassbares Protokoll
  • Helleres und photostabileres Signal
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke.