Screen Quest™ Luminometrisches Calcium-Assay-Kit
Lieferant: AAT BIOQUEST
36306
36305
AATB36306EA
3800
CHF
AATB36306
AATB36305
Screen Quest™ Luminometrisches Calcium-Assay-Kit
Tests
Zelltests
Calciumflusstests sind bevorzugte Methoden in der Arzneimittelforschung zum Screening von G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPCR).
- Verbesserte Empfindlichkeit
- Robustes und anpassungsfähiges Protokoll
- Mehrere Forschungsanwendungen
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke.