Annexin V, Rekombinant
Lieferant: AAT BIOQUEST
20014
20015
AATB20014EA
307
CHF
AATB20014
AATB20015
Annexin V, Rekombinant
Tests
Zelltests
Annexine sind eine Familie von Proteinen, die in Gegenwart von Kalzium an Phospholipidmembranen binden.
- Hohe Stabilität
- Interne Qualitätskontrolle
- Mehrere Forschungsanwendungen
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke.