1,3-Dioxolan ≥99,0% stabilisiert, GPR RECTAPUR® zur Synthese
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 0.03 %
87135.290EA 64.2 CHF
87135.290 87135.360 87135.460
1,3-Dioxolan ≥99,0% stabilisiert, GPR RECTAPUR® zur Synthese
1,3-Dioxolan
Formel: C₃H₆O₂
Siedepunkt: 75 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 1.066 g/cm³ (15 °C)
MDL Number: MFCD00003207
CAS-Nummer: 646-06-0
EINECS: 211-463-5
UN: 1166
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.0 %
Appearance Clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test
Formaldehyde Max. 0.1 %
Methanol Max. 0.1 %
Water Max. 0.05 %