1,3-Propandiol ≥99,7%, GPR RECTAPUR® zur Synthese
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms:
1,3-Propylene glycol, 1,3-Dihydroxy propane
87134.290EA
168
CHF
87134.290
87134.360
1,3-Propandiol ≥99,7%, GPR RECTAPUR® zur Synthese
1,3-Propandiol
Formel:
HO(CH₂)₃OH MW: 76.1 g/mol Siedepunkt: 214 Melting Pt: –32 °C Dichte: 1.0597 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002949 CAS-Nummer: 504-63-2 EINECS: 207-997-3 Merck Index: 12,09845 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99.7 % |
IR Spectrum | Passes test |
Colouration | Max. 15 APHA |
Water | Max. 0.05 % |