Trichterhalter
Lieferant: Brand
148500 148502
241-0343EA 130 CHF
241-0343 241-0344
Trichterhalter
Stative
PP, weiß.
Zur Aufnahme von 1 bzw. 2 Trichtern mit einem oberen Außendurchmesser von 50 bis 120 mm. Einfache Montage an Stativstäben mit Außendurchmesser 8 bis 12 mm mittels Quetschverschraubung.