Flaschen für Gelöstsauerstoff
Lieferant: Hecht
705-0570EA 27.3 CHF
705-0570
Flaschen für Gelöstsauerstoff
Flaschen Sauerstoffflaschen
Flaschen, ca. 100 ml Fassungsvermögen aus klarem Natronkalkglas mit geschliffenem Glasstopfen. Höhe mit Stopper ca. 115 bis 120 mm. Zum Zubehör gehört eine Klemme, die den Stopper an Ort und Stelle hält