O15-Palmitoylretinol in Wasser, farblos
Lieferant: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS., INC.
|
Gefahr
|
Synonyms:
Retinol palmitate
, Retinyl palmitate
, alle-trans-Retinylpalmitat
CAMBCLM-10838-PKEA
0
CHF
CAMBCLM-10838-PK
O15-Palmitoylretinol in Wasser, farblos
Vitamin A palmitate
Formel:
C₃₆H₆₀O₂ MW: 524,87 g/mol Melting Pt: 100 °C (212 °F) Flash-Pt: 194 °C (381 °F) |
MDL Number:
MFCD00019414 CAS-Nummer: 79-81-2 |