Sterillium® Med Händedesinfektionsmittel
Lieferant: Bode
Sterillium® Med
BODL981889_CHEA 23.08 CHF
BODL981889_CH
Sterillium® Med Händedesinfektionsmittel
Hautpflege Desinfektionsmittel für die Haut Desinfektionsfluid und -schaum für die Haut
Sterillium® med, das Desinfektionsmittel mit viruzider Wirksamkeit in der hygienischen Händedesinfektion. Mit dem bewährten Sterillium® Hautpflegekomplex. Farbstoff- und parfümfrei. Flammpunkt 20 ℃.
  • Breites Wirkspektrum, inklusive begrenzt viruzide Aktivität innerhalb der hygienischen Händedesinfektion
  • Erhöht die Hautfeuchtigkeit, erhält die Hautelastizität sowie die natürliche Glätte der Haut
  • Ganzjahresprodukt mit schneller Wirksamkeit
  • Hohe Hautverträglichkeit
  • Erhält den natürlichen pH-Wert der Haut
  • Ohne Farb- und Duftstoffe
  • Wirkstoff - Aktive Substanzen pro 100 g: Ethanol 85 g
Sterillium® med für die hygienische
und chirurgische Händedesinfektion. Sterillium® med ist frei von Farbstoffen und Parfüm und daher für Menschen mit empfindlicher Haut geeignet. Die hochwirksame Formel von Sterillium® med ermöglicht im Rahmen der hygienischen Händedesinfektion eine vollständige viruzide Wirkung, einschließlich Norovirus, und somit die ideale ganzjährige Infektionsprävention.
Mikrobiologie: Bakterizid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid, viruzid gegen umhüllte Viren, begrenztes viruzides Wirkungsspektrum einschließlich Norovirus, viruzid.
Stabilität: Im geöffneten und fest verschlossenen Behälter, mit montierter Einwegpumpe oder bei Verwendung des Eurodispenser 1 plus/1 plus touchless: 12 Monate.
Zertifizierungen: EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 14348, EN 13624, EN 14476, prEN 17430.