O15-Palmitoylretinol
Lieferant: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS., INC.
|
Gefahr
|
Synonyms:
Retinol palmitate
, Retinyl palmitate
, alle-trans-Retinylpalmitat
CAMBDLM-9309-PKEA
0
CHF
CAMBDLM-9309-PK
O15-Palmitoylretinol
Vitamin A palmitate
Formel:
C₃₆H₆₀O₂ MW: 524,87 g/mol Siedepunkt: 100 °C (212 °F) Melting Pt: 26 °C (79 °F) |
MDL Number:
MFCD00019414 CAS-Nummer: 79-81-2 |