Natriumbromat ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
27734.460EA 0 CHF
27734.460
Natriumbromat ≥98%, TECHNICAL
Sodium bromate
Formel: BrNaO₃
MW: 150,89 g/mol
Melting Pt: 381 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003476
CAS-Nummer: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
UN: 1494
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08736
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %