FlashPure Select Silica-Kartuschen
Lieferant: BUCHI
11075710 11075711 11075712 11075713 11075714 11075715 11075716 11075717
11075710.EA 114 CHF
11075710. 11075711. 11075712. 11075713. 11075714. 11075715. 11075716. 11075717.
FlashPure Select Silica-Kartuschen
Chromatographiesäulen
FlashPure Select-Kartusche, gefüllt mit kugelförmigem Sorbens. FlashPure-Kartuschen werden in einer Vielzahl von Größen angeboten und decken verschiedene stationäre Phasen, Partikelgrößen und Geometrien ab.
  • Sphärische Silicapartikel mit durchschnittlich 25 µm Partikelgröße
  • Porengröße: 50 Å
  • Max. Druck: 21 bar
  • Max. Ladekapazität: 20%
FlashPure Select Normalphasenkartuschen mit sphärischen Silicapartikeln (25 µm, kein Endcapping) für verbesserte Auflösung bei komplexen Trennungen. Erhöhter Probendurchsatz durch hohe Ladekapazität.
Bitte beachten Diese Säulen können nicht geöffnet oder neu gepackt werden.