Paraffin-Einbettsystem, modular, MPS/P2
Lieferant: Slee
10170000 10172000 10177000 10180000 10182000 10185000 10187000 10175000
631-0574EA 10960 CHF
631-0574 631-0576 631-0579 SLEE10180000 631-0582 631-0583 631-0585 SLEE10175000
Paraffin-Einbettsystem, modular, MPS/P2
Gewebeeinbetter
Der MPS/P2 bietet einfache Bedienung mit ergonomischer Handauflage, großzügige Arbeitsflächen, ein großes Behältervolumen sowie Zuverlässigkeit. Das erweiterbare modulare 3-Komponenten-System mit separater Temperatursteuerung besteht aus dem Paraffindispenser MPS/P, der Vorwärmeinheit MPS/W und der separaten Kühlplatte MPS/C. Die Paraffin-Ausgießstation umfasst einen 5,5-Liter-Paraffinbehälter. Alle drei Module besitzen dieselbe Arbeitshöhe und können entsprechend den Laborerfordernissen angeordnet werden.
  • Arbeitsbereich mit LED-Beleuchtung
  • Einstellbare Pinzettenhalter
  • Elektrisch beheizte Pinzette
  • Nur 340 W Energieverbrauch
  • Zeitschaltuhr