Querstrebe, NORM5/25
Lieferant: HUPFER METALLWERKE
0103072 0103072-1200
HUPF0103072EA 60.4 CHF
HUPF0103072 HUPF0103072-1200
Querstrebe, NORM5/25
Möbel Regale
Querstrebe aus 25×1,5 mm Flachprofil (in jedem 3. Fachbodenfeld).
  • Benötigt eine in jedem 3. Abschnitt
  • Für alle Regalbreiten und -höhen geeignet