Zentrifugalkonzentratoren, Vivacon® 500
Lieferant: Sartorius
VN01H21 VN01H02 VN01H22 VN01H31 VN01H32 VN01H41 VN01H42 VN01H91 VN01H01 VN01H92 VN01H82
518-0002EA 241 CHF
518-0002 518-0001 518-0003 518-0004 518-0005 518-0006 518-0007 518-0008 518-0000 518-0009 518-0056
Zentrifugalkonzentratoren, Vivacon® 500
Filter Zentrifugaleinheiten
Für Proben bis zu 500 µl; Membran: regenerierte Cellulose, Hydrosart®. Diese 500 Zentrifugalkonzentratoren wurden zur DNA- und Proteinkonzentration und Umpufferung konzipiert. Sie weisen ein horizontales Membrandesign auf, das von einigen Benutzern aufgrund seiner Übereinstimmung mit bislang verwendeten Verfahren und seiner Reproduzierbarkeit bevorzugt wird.
  • Sehr gute Ergebnisse mit stark verdünnten Proben, z.B. forensische Proben
  • Materialien mit niedrigen unspezischen Bindungseigenschaften; hohe Rückgewinnung sogar aus verdünnten Proben
  • Möglichkeit einer Umkehrzentrifugation; vollständige und höchst reproduzierbare Probenrückgewinnung
  • Volumengraduierung und Molekurargewicht-Cut-off auf einzelnen Einheiten gedruckt
* Starter pack.