Masterflex® Füllnadeln
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX30719-00EA 323 CHF
MFLX30719-00 MFLX30719-02 MFLX30719-04 MFLX30719-06
Masterflex® Füllnadeln
Fittings und Verbinder
Eine hochwertige technische Lösung für jede Anwendung im Fill-Finish-Workflow.
  • Material entspricht USP Klasse VI, FDA 21 CFR, ADCF
  • Doppelt verpackt im Reinraum der ISO-Klasse 7
  • Hochreine und kontaminationsfreie Materialien
  • Einsatzbereit; steigert die Produktivität
  • Geradlinigkeit <2 mm/M für gleichbleibende Gleichmäßigkeit
  • Öl- und klebstofffreie Konstruktion
  • Wiederholbare Leistung mit hoher Geschwindigkeit und Genauigkeit
Füllgeschwindigkeit, Präzision und Genauigkeit stehen im Mittelpunkt des Designprozesses. Masterflex® Einweg-Füllnadeln sind eine kostengünstige und einzigartige Alternative zu herkömmlichen wiederverwendbaren Füllnadeln, die langwierige und teure Sterilisations- und Validierungsprozesse erfordern. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich und für den Einsatz mit Masterflex® L/S Peristaltikpumpenschläuchen von L/S 14 bis I/P 73 ausgelegt, um eine Reihe von Füllvolumina zu ermöglichen. Die Masterflex® Einweg-Füllnadeln lassen sich problemlos in neue oder bestehende Einweg-Abfülllinien integrieren, bei denen der Flüssigkeitsweg gammabestrahlt oder autoklaviert werden muss. Die Produkte werden in einem Reinraum der ISO-Klasse 7 einer Endreinigung und -kontrolle unterzogen. Alle Füllnadeln werden mit 70% IPA gereinigt und unter HEPA-gefilterter Luft vertikal getrocknet. Jede Nadel wird vor dem Versiegeln in Polybeuteln im ISO-Reinraum überprüft.