Etikettendrucker, QWERTY EU mit Bluetooth und Brady Workstation PWID Suite, M610
Lieferant: Brady
BRDY317803EA 1890 CHF
BRDY317803
Etikettendrucker, QWERTY EU mit Bluetooth und Brady Workstation PWID Suite, M610
Drucker Label Printers
Erreichen Sie die von Ihrer Arbeit erforderte Langlebigkeit. Machen Sie mehr mit erweiterten Funktionen wie Bluetooth-Konnektivität, Stoßfestigkeit nach Militärstandard, Betriebstemperaturen unter dem Gefrierpunkt und der größten Auswahl an Dateneingabeoptionen. Drucken Sie außerdem bis zu 4.500 Etiketten mit einer vollen Ladung.
  • Einfarbig
  • Entwerfen und drucken Sie Etiketten mit einer Tastatur, mobilen App oder Desktop-Software
  • Arbeiten Sie länger mit einem verbesserten Li-ION-Akku der 3. Generation - drucken Sie 4500 Etiketten mit einer vollen Ladung
  • Bleiben Sie mit der verbesserten Bluetooth-Technologie überall in Verbindung, wo auch immer Sie arbeiten
  • Etikettendateien, Listen und Grafiken ganz einfach über den USB 2.0-Anschluss (Typ A und B) oder ein USB-Flash-Laufwerk in den Drucker importieren und exportieren
  • Etiketten mit einer Druckgeschwindigkeit von 50,80 mm pro Sekunde drucken
  • Langlebiger Drucker hält Stößen nach Militärstandard (MIL-STD-810G) und Stürzen aus 1,80 m Höhe stand.
  • Druckerbetrieb bei Temperaturen von −18 bis +46 °C
Bestellinformation: Dieser Drucker wird in einem Hartschalenkoffer mit einem Brady WorkStation-Produkt und einer Kabelidentifizierungssuite geliefert, sodass Sie sofort mit der Gestaltung professioneller Etiketten beginnen können.