Etikettendrucker EMEA, M511
Lieferant: Brady
BRDY170970EA 747 CHF
BRDY170970
Etikettendrucker EMEA, M511
Drucker Label Printers
Arbeite klüger. Größeres Etikett mit dem M511. Drucken Sie größere, klarere Nachrichten. Gehen Sie von Kante zu Kante. Entwerfen und drucken Sie im Handumdrehen oder am PC. Teilen Sie außerdem Dateien, importieren Sie Daten und verbinden Sie bis zu 5 Benutzer gleichzeitig.
  • Einfarbig
  • Ideal für größere Anwendungen - drucken Sie bis zu 38,10 mm große Etiketten
  • Weniger Abfall - randfreies Arbeiten mit Text, Grafiken und Barcodes
  • Längere Akkulaufzeit mit einem internen Li-ION-Akku - 8+ Stunden Arbeit; 1000 Etiketten mit einer einzigen Ladung
  • Langlebiger - widersteht Stürzen aus 1,8 m Höhe, Stößen, Stößen mit 115 kg und aufgewirbeltem Sand und Staub (MIL-STD-810G)
  • Druckt überall - Bluetooth 5,0 (20 m Reichweite); verbindet bis zu 5 Benutzer gleichzeitig
  • Verwendet Etikettenerstellungssoftware - Express Labels App über Bluetooth auf einem Telefon/Tablet; Brady Workstation auf einem PC
  • Spart Zeit; spart Platz - verfügt über einen automatischen Etikettenschneider und druckt aufrecht oder auf der Seite
Anwendungen beinhalten Nachverfolgung von Vermögenswerten, die Kennzeichnung von Leiterplatten, Bauteilen und Geräten, Daten und Telekommunikation, Elektrogeräten, Einrichtungen, Inventar und Inspektionen, Laboren, Lean- und 5S-Kennzeichnungen, Sicherheitskennzeichnung, Lagerkennzeichnung, Drähte und Kabel Beschriftung sowie allgemeine Kennzeichnung.
Zertifizierungen: RoHS 2011/65/EU, 2015/863, UKCA, cULus (US/Kanada), FCC.
Lieferumfang: Dieser Drucker wird in einem Karton mit M5C-1500-595-WT-BK-Etikettenkassette, Netzteil mit EU- und UK-Steckern, einer Kurzanleitung und einer Brady Workstation Basic-Designsuite geliefert.