DYMO-kompatible Kryogene Etiketten für Gefrorene Oberflächen
Lieferant: GA
EDCS-081WH EDCS-040WH EDCS-070WH EDCS-082WH
GAINEDCS-081WHEA 88.1 CHF
GAINEDCS-081WH GAINEDCS-040WH GAINEDCS-070WH GAINEDCS-082WH
DYMO-kompatible Kryogene Etiketten für Gefrorene Oberflächen
Etiketten
DYMO-kompatible Etiketten für bereits gefrorene Oberflächen. Diese Etiketten haften unter Tiefkühlbedingungen (−80 °C) auf gefrorenen Fläschchen und Behältern.
  • Schnelle Etikettierung gefrorener Fläschchen und Röhrchen (kein Auftauen erforderlich)
  • Widersteht der Einwirkung von Lösungsmitteln, Wasserbädern und Kondensation
  • Mit 450-Serie und 4XL DYMO® LabelWriters kompatibel
  • Bequem zu bedrucken; Ohne Farbbänder oder andere Tintenquellen
Die einzigartige und innovative CryoSTUCK®-Technologie von LabTAG ist jetzt für mit DYMO 450 LabelWriter-Druckern kompatible Etiketten verfügbar. Lösungsmittelbeständige kryogene Etiketten, die speziell für die direkte Anbringung auf bereits gefrorenen Oberflächen wie Fläschchen und Röhrchen entwickelt wurden, die unter Tiefkühlbedingungen (−80 °C) gelagert werden. Diese Etiketten tragen dazu bei, die Integrität wertvoller temperaturempfindlicher Proben und Proben zu bewahren, da die Behälter vor dem Anbringen am gefrorenen Fläschchen nicht aufgetaut werden müssen. Sie sind mit einem permanenten Kleber ausgestattet, der verhindert, dass das Etikett unter Anwendung von flüssigem Stickstoff mit der Zeit abfällt oder verblasst. Sobald die Etiketten angebracht sind, können die Behälter/Fläschchen zur Langzeitkonservierung in flüssigem Stickstoff (−196 °C) oder Ultratiefkühlschränken (−80 °C) eingelagert werden. CryoSTUCK®-Etiketten eignen sich ideal für den Einsatz in Forschungsinstituten, klinischen Labors, Biobanken, Biotechnologieunternehmen und mehr.
Zusätzlich zu CryoSTUCK®-Funktionen bieten diese DYMO-kompatiblen Etiketten eine hervorragende Beständigkeit gegenüber routinemäßig verwendeten Laborchemikalien wie Reinigungsmitteln, Alkoholen (Eintauchen in 100 % Ethanol: bis zu 15 Minuten), Aceton, Xylol (Eintauchen: bis zu 30 Minuten), Desinfektionslösungen und Tücher zum Desinfizieren von Oberflächen.