PCR detection plates, 96-well, semi-skirted, flat deck, Thermo-Fast®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
AB-1400 AB-1400/W AB-1400/B AB-1400/G AB-1400/P AB-1400/R AB-1400/Y AB-1400/K AB-1400-L AB-1400/B-L AB-1400/G-L AB-1400/Y-L AB-1400/W-L AB-1400/R-L AB-1400/P-L AB-1400/150
732-0892EA 197 CHF
732-0892 732-0894 731-0295 731-0297 731-0299 731-0300 731-0301 732-0893 732-0882 731-0296 731-0298 732-2953 732-2952 732-2951 732-2950 ADVAAB-1400/150
PCR detection plates, 96-well, semi-skirted, flat deck, Thermo-Fast®
Mikrotiterplatten PCR-Platten
PP. Die PCR-Erkennungsplatte verfügt über ein flaches Deck für eine bessere Handhabung und Versiegelung.
  • Direkt kompatibel mit allen gängigen Thermocyclern, einschließlich aller ABI-Thermocycler, qPCR-Instrumente und Sequenzer
  • Flaches Deck für bessere Versiegelungseigenschaften - kann mit Heißsiegeln, Klebesiegeln, Matten oder Verschlussstreifen versiegelt werden
  • Abgeschnittene Ecke (A12)
  • Frei von DNase, RNase und menschlicher genomischer DNA zertifiziert