Erlenmeyerkolben mit Schikanen, mit oder ohne Membran-Schraubverschlusskappen, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
212833655 212834454 212835459 212834405
214-0234EA 40.9 CHF
214-0234 214-0235 214-0340 392-0393
Erlenmeyerkolben mit Schikanen, mit oder ohne Membran-Schraubverschlusskappen, DURAN®
Kolben Erlenmeyerkolben
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, mit oder ohne PP-Schraubverschluss plus PTFE-Membran.
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen
  • Glastyp I gemäß USP, EP und JP
Vier Schikanen bewirken eine verstärkte Durchmischung, erweitern die Oberfläche der Flüssigkeit und sorgen für einen erhöhten Gasaustausch im Vergleich zu Erlenmeyerkolben mit flachem Boden. Ohne oder komplett mit Schraubverschlusskappe (GL 45) mit 0,2 µm PTFE-More Product Information