Runde Permanente Tiefkühletiketten für Thermotransferdrucker
Lieferant: GA
FJT-106C1-2WH FJT-106C3-2WH FJT-115C1-1WH FJT-115C3-1WH FJT22NOTC1-2WH FJT22NOTC3-4WH FJT53NOTC1-2WH FJT59NPNOT12WH FJT59NPNOT32WH FJT61NPNOT14WH FJT61NPNOT34WH
GAINFJT-106C1-2WHEA 92.3 CHF
GAINFJT-106C1-2WH GAINFJT-106C3-2WH GAINFJT-115C1-1WH GAINFJT-115C3-1WH GAINFJT22NOTC1-2WH GAINFJT22NOTC3-4WH GAINFJT53NOTC1-2WH GAINFJT59NPNOT12WH GAINFJT59NPNOT32WH GAINFJT61NPNOT14WH GAINFJT61NPNOT34WH
Runde Permanente Tiefkühletiketten für Thermotransferdrucker
Etiketten
Diese permanenten Etiketten sind für die Kennzeichnung von Röhrchen, Fläschchen, Schachteln und anderen Kunststoff- oder Kartonbehältern konzipiert, die in Laborgefrierschränken mit extrem niedrigen Temperaturen gelagert werden.
  • Temperaturbereich: −80 bis +110 °C
  • Ideal für die Langzeitlagerung im Tiefkühlbereich (−80 °C)
  • Keine Aushärtezeit; kann unmittelbar nach der Anwendung im Gefrierschrank aufbewahrt werden
  • Keine zusätzliche Laminierung notwendig
  • Etiketten und Ausdrucke widerstehen dem Besprühen mit Alkohol und anderen Chemikalien
  • Bedruckbar mit allen gängigen Thermotransferdrucker-Marken
  • Erhältlich in einer großen Auswahl an Größen, Farben und Konfigurationen
FJT-Barcode-Etiketten eignen sich perfekt zur Identifizierung von Fläschchen mit kleinem Durchmesser, Mikroröhrchen, Falcon-Röhrchen, Zellkulturplatten, Mikrotiterplatten sowie Gefrierboxen aus Polypropylen und Pappe. Diese Etiketten in Gefrierschrankqualität sind wasser- und reißfest und haften auf Behältern in Laborgefrierschränken mit extrem niedrigen Temperaturen (-80 °C) und in Trockeneis, ohne dass eine zusätzliche Laminierung erforderlich ist.
Erhältlich in verschiedenen Konfigurationen und Größen, mit permanentem Kleber. Sie bestehen aus einer haltbaren thermoplastischen Folie und widerstehen dem Besprühen mit Alkohol, Bleichmitteln und Reinigungsmitteln sowie dem Abwischen mit Oberflächenreinigungstüchern.