Permanent Autoklav-beständige Thermotransfer-Etiketten
Lieferant: GA
AUTC-258C1-3BL AUTC-258C1-3GA AUTC-258C1-3RE AUTC-258C3-6BL AUTC-258C3-6GA AUTC-258C3-6RE AUTC75NPC1-2GA AUTC75NPC1-2OR AUTC75NPC3-2GA AUTC75NPC3-2OR AUTC84C10.25BL AUTC84C10.25GA AUTC84C10.25OR AUTC84C10.25PI AUTC84C10.25RE AUTC84C10.25YE AUTC-84C3-1BL AUTC-84C3-1GA AUTC-84C3-1OR AUTC-84C3-1PI AUTC-84C3-1RE AUTC-84C3-1YE AUTT-103C1-2WH AUTT-103C3-2WH AUTT-105C1-2WH AUTT-105C3-2WH AUTT-19C1-1WH AUTT-19C3-1WH AUTT-200C1-1WH AUTT-200C3-2WH AUTT216C10.5WH AUTT-216C3-1WH AUTT-231C3-2WH AUTT-258C1-3WH AUTT-258C3-6WH AUTT-27C1-1WH AUTT-27C3-2WH AUTT-28C1-2WH AUTT-28C3-2WH AUTT-36C1-1WH AUTT62C1-0.5WH AUTT-62C3-1WH AUTT75NPC1-2WH AUTT75NPC3-2WH AUTT84C10.25WH AUTT-84C3-1WH
GAINAUTC-258C1-3BLEA 186 CHF
GAINAUTC-258C1-3BL GAINAUTC-258C1-3GA GAINAUTC-258C1-3RE GAINAUTC-258C3-6BL GAINAUTC-258C3-6GA GAINAUTC-258C3-6RE GAINAUTC75NPC1-2GA GAINAUTC75NPC1-2OR GAINAUTC75NPC3-2GA GAINAUTC75NPC3-2OR GAINAUTC84C10.25BL GAINAUTC84C10.25GA GAINAUTC84C10.25OR GAINAUTC84C10.25PI GAINAUTC84C10.25RE GAINAUTC84C10.25YE GAINAUTC-84C3-1BL GAINAUTC-84C3-1GA GAINAUTC-84C3-1OR GAINAUTC-84C3-1PI GAINAUTC-84C3-1RE GAINAUTC-84C3-1YE GAINAUTT-103C1-2WH GAINAUTT-103C3-2WH GAINAUTT-105C1-2WH GAINAUTT-105C3-2WH GAINAUTT-19C1-1WH GAINAUTT-19C3-1WH GAINAUTT-200C1-1WH GAINAUTT-200C3-2WH GAINAUTT216C10.5WH GAINAUTT-216C3-1WH GAINAUTT-231C3-2WH GAINAUTT-258C1-3WH GAINAUTT-258C3-6WH GAINAUTT-27C1-1WH GAINAUTT-27C3-2WH GAINAUTT-28C1-2WH GAINAUTT-28C3-2WH GAINAUTT-36C1-1WH GAINAUTT62C1-0.5WH GAINAUTT-62C3-1WH GAINAUTT75NPC1-2WH GAINAUTT75NPC3-2WH GAINAUTT84C10.25WH GAINAUTT-84C3-1WH
Permanent Autoklav-beständige Thermotransfer-Etiketten
Etiketten
Permanent autoklavenbeständige Etiketten halten verschiedenen Sterilisationsverfahren stand, unter anderem in Dampfautoklaven, Trockenhitzeöfen, Gammabestrahlungsgeräten und Ethylenoxid-Gassterilisatoren.
  • Temperaturbereich: −60 bis150 °C
  • Ideal für wiederholte Sterilisationszyklen im Dampfautoklav, Gammabestrahlung (bis zu 50 KGy) und Ethylenoxid-Sterilisation
  • Bedruckbar mit allen großen Thermotransferdruckermarken
  • Wasserdicht und wetterfest
  • Harzband der RR-Klasse empfohlen
Hochtemperaturbeständige permanente Etiketten zur Kennzeichnung verschiedener Sterilisationsbehälter und Oberflächen, die einer Autoklavierung und Trockenhitzesterilisation unterzogen werden. Diese Etiketten können auf Metall-, Kunststoff- und Glasoberflächen angebracht werden und halten bis zu 20 Sterilisationszyklen im Autoklaven bei 121 °C und 16,5 psi stand. Die Etiketten und der Ausdruck halten hohen Temperaturen sowie Gammabestrahlung (bis zu 50 KGy) und Ethylenoxid-Sterilisation stand. Ideal zur Identifizierung von Behältern und Oberflächen, die in Autoklaven, Trockenhitze-Sterilisationsgeräten und mit Gammabestrahlungsgeräten sterilisiert werden müssen.