Experimentierkits – Simulation der HIV-Detektion durch Western Blot (auf Agarosebasis)
Lieferant: EDVOTEK EUROPE LTD
EDVO275EA 277 CHF
EDVO275
Experimentierkits – Simulation der HIV-Detektion durch Western Blot (auf Agarosebasis)
Lehrmittel Biologie-Lehrmittel Physiology and Health Learning Activities
Beim zweiten Assay, das zur Bestätigung eines positiven ELISA-HIV-Testergebnisses dient, handelt es sich um einen Western Blot. Beim Arbeiten mit diesem Kit trennen die Studenten Proteinproben von hypothetischen Patienten auf Agarosegelen. Die Proteine werden anschließend auf eine Membran übertragen, wo simulierte HIV-Proteine erkannt werden.
  • Für 6 Laborgruppen
  • Elektrophorese: 45 Minuten, Blot: über Nacht; Detektion: 25 Minuten
Außerdem erforderlich: Elektrophoresetank, Netzgerät, Isopropanol, Eisessig und ein Inkubator bei 37 °C.
Lieferumfang: Im Kit enthalten: Anleitung, Positiv- und Negativkontrollen, simulierte Patientenproben, standardmäßige Molekulargewichtsmarker, Protein-Agarose, Puffer, PVDF-Membran, Proteinfärbereagenz, Filterpapier, Lösung zur Beladung von Übungsgels.