Transformation mit grün fluoreszierendem Protein
Lieferant: Edvotek
EDVO223/AP08EA 218 CHF
EDVO223/AP08
Transformation mit grün fluoreszierendem Protein
Lehrmittel Biologie-Lehrmittel Mikrobiologie-Lehrmittel
In diesem Experiment nehmen transformierte Zellen ein Plasmid auf, welches das GFP-Gen (GFP: grün fluoreszierendes Protein) enthält. Das GFP-Gen wurde aus der Qualle Aequorea victoria isoliert. Die transformierten Kolonien, die das GFP-Protein enthalten, sind bei normalem Licht grün, fluoreszieren jedoch unter Langwellen-UV-Licht hell.
  • Für 10 Laborgruppen
  • Ausplattierung: 5 Minuten, Inkubation: über Nacht, Transformationseffizienz: 15 Minuten
Außerdem erforderlich: Inkubator bei 37 °C, Wasserbad, Langwellen-UV-Lampe.
Lieferumfang: Anleitung, Zellen, Plasmid-DNA, IPTG, Ampicillin, Transformationslösung, ReadyPour Agar, Luria-Bouillon, Petrischalen, sterile Pipetten, Impfösen und Mikroröhrchen.