Zitadellengewebeeinbetter, MTP
Lieferant: SLEE Medical
SLEE11000200EA 31080 CHF
SLEE11000200
Zitadellengewebeeinbetter, MTP
Gewebeprozessoren
Der robuste MTP Zitadellengewebeeinbetter garantiert eine schonende und sichere Probenverarbeitung in Verbindung mit modernster Steuerungstechnik. Mit einem zweiten Transportkorb kann der Probendurchsatz auf 240 Gewebekassetten pro Lauf verdoppelt werden. Vakuumeinrichtungen können für alle Paraffinbehälter optional angeschlossen werden und ermöglichen eine noch schnellere und bessere Gewebeeinbettung. Die integrierte Batterie garantiert höchste Prozesssicherheit selbst in Umgebungen mit häufigen Stromausfällen. Ein Abluftsystem eliminiert gesundheitsgefährdende Dämpfe und erhöht die Benutzersicherheit. Das System lässt sich einfach befüllen und verfügt über eine komplette Prozesssteuerung durch das Drehtischprinzip.
  • Integriertes Notstromsystem zum Schutz Ihrer Proben
  • Intuitive Bedienoberfläche
  • Startverzögerungsfunktion
  • Reagenzbecher aus DURAN® Klarglas
  • Abluftsystem
Maximum heat emission of about 250 J/s, temperature range during storage is 5 to 55 °C, relative humidity is maximum 80% non condensing along with pressure difference 0,5 bar maximum (500 hPa).
Lieferumfang: System umfasst Bedienungsanleitung, 10× Bechergläser (DURAN®), 2× beheizte Edelstahl-Paraffinbecher, 1× Edelstahl-Transportkorb, Fassungsvermögen von 120 Standardkassetten, Netzkabel.