Protein InstaStain® for 15 gels
Lieferant: Edvotek
InstaStain®
EDVO2016EA 134 CHF
EDVO2016
Protein InstaStain® for 15 gels
Färbemittel Elektrophorese-Färbemittel
Protein InstaStain® Blätter färben Gele schneller als herkömmliche Methoden.
  • For 15 gels (10×10 cm)
Protein InstaStain® Blätter ermöglichen eine qualitativ hochwertige, einheitliche Gelfärbung mit ausgezeichneten fotografischen Ergebnissen. Sie sind darüber hinaus wegen ihrer festen Matrix umweltfreundlich, kommen sie doch ohne große Mengen flüssiger Färbereagenzien und zu entsorgendem Abfall aus.
Protein InstaStain® can be used to stain the most common gels of various sizes (ranging from 8×8 to 13×13 cm).