Kits: Analyse von Eco RI-Spaltmustern von Lambda-DNA, Ready-to-Load™
Lieferant: EDVOTEK
112 112-C
EDVO112EA 109 CHF
EDVO112 EDVO112-C
Kits: Analyse von Eco RI-Spaltmustern von Lambda-DNA, Ready-to-Load™
Lehrmittel Biologie-Lehrmittel Genetics Learning Activities
Ready-to-Load™ Kit zur Erläuterung der Verwendung von Restriktionsenzymen als Werkzeug zur Fragmentierung von Lambda-DNA bei spezifischen Nukleotidsequenzen.
  • Für sechs Laborgruppen
Also required: Electrophoresis tank, power supply, micropipettes (5 to 50 µl adjustable or 40 µl fixed volume) with tips, and a white light box is recommended.
Lieferumfang: Kit includes instructions, Ready-to-Load™ DNA samples, agarose powder, practice gel loading solution, electrophoresis buffer, InstaStain® DNA stain, 1 ml calibrated drop pipette, 100 ml graduated cyclinder and microtipped transfer pipettes.