Kits: Spaltmuster von DNA mit Restriktionsenzym, Ready-to-Load™
Lieferant: EDVOTEK
102 102-C
EDVO102EA 109 CHF
EDVO102 EDVO102-C
Kits: Spaltmuster von DNA mit Restriktionsenzym, Ready-to-Load™
Lehrmittel Biologie-Lehrmittel Genetics Learning Activities
Plasmid- und Lambda-DNA werden mit Restriktionsendonukleasen vorverdaut, die doppelsträngige DNA innerhalb oder in der Nähe definierter Basensequenzen erkennen und zerschneiden. Die Verdauungsprodukte werden mittels Agarose-Gelelektrophorese getrennt.
  • Für sechs Laborgruppen
Außerdem werden benötigt: Elektrophoresetank, Netzgerät, Mikropipetten (5 bis 50 µl anpassbar oder 40 µl festes Volumen) mit Spitzen, eine Weißlichtbox wird empfohlen.
Lieferumfang: Kit enthält Anleitung, Ready-to-Load™ DNA-Proben, Agarosepulver, Lösung zumMore Product Information