Ready-to-Load™ Kits – Prinzipien und Praxis der Agarose-Gelelektrophorese
Lieferant: EDVOTEK
101-C 101
EDVO101-CEA 164 CHF
EDVO101-C EDVO101
Ready-to-Load™ Kits – Prinzipien und Praxis der Agarose-Gelelektrophorese
Lehrmittel Biologie-Lehrmittel Genetics Learning Activities
Ready-to-Load™ Kit zur Veranschaulichung, wie Moleküle bei einer Elektrophorese auf Grundlage von Größe und Ladung getrennt werden.
  • Für 6 Gele
  • Durchführung in 45 Minuten
Außerdem werden benötigt: Elektrophoresetank, Netzgerät, anpassbare Mikropipetten (5 zu 50 µl) mit Spitzen, Waage und Mikrowelle oder Heizplatte.
Lieferumfang: Im Kit enthalten: Anleitung, Ready-to-Load™ Farbstoffproben, UltraSpec-Agarose™ Pulver, Lösung zum Beladen von Übungsgelen, Elektrophoresepuffer, kalibrierte Mikropipette, graduierter 100-ml-Kolben und Transferpipetten mit Mikrospitzen.