Magnetrührer, Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
506-31100-04 506-32100-04
HEID506-31100-04EA 0 CHF
HEID506-31100-04 HEID506-32100-04
Magnetrührer, Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert
Rührer Magnetrührer
Der Magnetrührer Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert überzeugt durch seine intuitive Handhabung. Sie haben alle Werte und Einstellungen jederzeit gut lesbar im Blick.
Die Bedienung erfolgt über zwei Drück- und Drehregler mit LED-Ringen zur einfachen Identifizierung der aktiven Funktionen. Separate Timer für Heiz- und Rührfunktion schaffen Flexibilität und lassen Sie Ihre Experimente besser kontrollieren. Die benutzerfreundliche Menüführung macht das Arbeiten mit diesem Gerät besonders einfach.
Zur Regelung der Temperatur können Sie zwischen drei Heizmodi wählen: FAST für ein besonders schnelles Aufheizen sowie PRECISE und PRECISE+ für eine besonders exakte Kontrolle Ihrer Zieltemperatur ohne Überschwingen – so werden empfindliche Proben optimal geschützt. Dafür ist das Gerät sowohl mit dem Temperatursensor Pt1000 als auch mit dem Doppelsensor Pt1000 kompatibel, der die Messung in Ihrer Probe und in der Badflüssigkeit gleichzeitig ermöglicht.
Für die Rührgeschwindigkeit gibt es eine dreistufige Einstellung (Anlaufverhalten). Darüber hinaus können Sie die Drehrichtung des Magnetrührstäbchens einstellen und von der automatischen Rührstaberkennung profitieren. So wird Ihre Probe jederzeit optimal gerührt, auch wenn es beim Rühren zu Unregelmäßigkeiten kommt.
Dieser Magnetrührer ist mit den wichtigsten Sicherheitsfunktionen ausgestattet. Der große Sicherheitsabstand zwischen Heizplatte und Bedienfeld sowie die optische Restwärmeanzeige bei Temperaturen von >50 °C schützen vor Verbrennungen.