VWR® INCU-Line®, Großvolumiger Inkubator IL 500R
Lieferant: VWR
VWR® INCU-Line®
390-1705EA 3727 CHF
390-1705
VWR® INCU-Line®, Großvolumiger Inkubator IL 500R
Brutschränke Kühlbrutschränke
Dieser kompressorgekühlte Inkubator mit großer Kapazität und forcierter Umluft hat ein Kammervolumen von 469 Litern und bietet einen Temperaturbereich zwischen 3 und 70 °C. Ausgestattet mit einer Innenkammer aus Edelstahl (DIN 1.4016) und einer pulverbeschichteten Außenseite aus Blech. Dieses Modell hat eine solide Außentür und eine innere Glastür. Der IL 500R verfügt über einen multifunktionalen Mikroprozessor-Controller mit 4,3-Zoll-Vollfarb-Touchscreen mit intuitivem Menü, USB-Schnittstelle zum Herunterladen von Daten auf einen USB-Stick und kann auch an ein LAN-Netzwerk angeschlossen werden.
  • Programmspeicher für fünf Benutzer, schnelle und einfache Änderung der Parameter während eines laufenden Programms
  • Fünfstufiges Temperatur-Zeit-Profil und einstellbare Rampenzeiten (Tage/Stunden/Minuten)
  • Timer von 1 Minute bis 366 Tage oder Dauerbetrieb
  • Geplanter Programmstart (Datum und Uhrzeit einstellbar) und Schleifenfunktion bis zu 255 Mal
  • Interner Speicher speichert bis zu 10.000 Datensätze (maximal 6 Monate gespeichert)
  • Einstellbarer Über- und Untertemperatur-Sicherheitsthermostat Klasse 3.3 (DIN 12880) schützt Proben.
Das umweltfreundliche Kältemittel (R290) hat ein sehr geringes Treibhauspotenzial (GWP beträgt 3) und ist mit einer Stellfläche von nur 0,56 m² sehr platzsparend. Der IL 500R ist mit Rollen, Zugangsöffnung (Ø 30 mm), Türschloss, Echtzeituhr und interner LED-Beleuchtung. Die optionale Premium-Steuerungssoftware (390-1323) wird auf einem USB-Stick geliefert, sodass sie auf einen PC hochgeladen werden kann.
Zu den Sicherheitsfunktionen gehören akustische und sichtbare Temperaturalarme, ein Stromausfall-Kontrollsystem, ein Alarm bei offener Tür, ein Temperatursensor-Fehleralarm und eine Autodiagnosefunktion.
Lieferumfang: Das Gerät wird mit 3 beschichteten Drahtböden, Schlüsseln für das Schloss (2 Stück), Herstellerprüfzertifikat bei 37 °C und mehrsprachiger Bedienungsanleitung (kann vom internen Speicher auf USB-Stick heruntergeladen werden) geliefert.