KX3™ S600-Regenjacken
Lieferant: Portwest
S600BKRL S600BKRM S600BKRS S600BKRXL S600BKRXXL S600BKRXXXL S600NARL S600NARM S600NARS S600NARXXL S600NARXXXL
PRTWS600BKRLEA 143 CHF
PRTWS600BKRL PRTWS600BKRM PRTWS600BKRS PRTWS600BKRXL PRTWS600BKRXXL PRTWS600BKRXXXL PRTWS600NARL PRTWS600NARM PRTWS600NARS PRTWS600NARXXL PRTWS600NARXXXL
KX3™ S600-Regenjacken
Arbeitskleidung
Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab. Reißverschluss-Belüftungsöffnungen unter den Armen für zusätzliche Atmungsaktivität. Die integrierte Kapuze ist stylisch und praktisch.
  • Mit aktiver Passform
  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Gewebe
  • Brusttasche innen
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Vorgeformte Ärmel ermöglichen mehr Bewegungsfreiheit
  • Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz
  • Brusttasche mit Reißverschluss
Zertifizierungen: EN 343 Klasse 3:2 X (WP 10,000 mm, MVP 4,000 g/M²/24 hr).
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bitte beachten