VWR® Visiscope® IT406 FL Invertierte Trinokulare LED-Fluoreszenzmikroskope
Lieferant: VWR Collection
630-3550EA 9910 CHF
630-3550 630-3551 630-3552
VWR® Visiscope® IT406 FL Invertierte Trinokulare LED-Fluoreszenzmikroskope
Mikroskope
Inverses Routine-Fluoreszenzmikroskop für Durchlicht-Hellfeld-, Phasenkontrast- (optional für IT407 FL4 und IT407 FLD4 FLD) und Fluoreszenzbeobachtungen mit IOS LWD W-Plan PH- oder U-Plan F-Objektiven. Bestens geeignet zur Gewebekulturforschung in klinischen und biotechnologischen Laboren.
  • Hocheffiziente LED-Beleuchtung mit Helligkeitsregelung
  • Austauschbare LED-Filtersätze und LED-Würfel
  • Kondensor kann demontiert werden, um den Arbeitsabstands um 150 mm zu vergrößern
  • Fixierter Objekttisch für ermüdungsfreies Arbeiten
  • Zwei Objekttischeinsätze (Glas und Metall) mit einem Loch für Proben mit kleinen Dimensionen
  • Planachromatische Objektive (IOS) mit Anti-Pilz-Behandlung
Die äußerst leistungsstarken LED-Fluoreszenzilluminatoren werden mit entsprechenden Anregungsfiltersätzen zur Visualisierung der meisten Fluorochrome kombiniert. LED-Fluoreszenz sorgt für unvergleichlichen Komfort und eliminiert Aufwärm-/Abkühlzeiten und alle Unannehmlichkeiten im Zusammenhang mit Lampenwechsel und -einstellung. Das durch die exklusive X-LED übertragene Licht sorgt für eine großartige, satte und hochwertige Ansicht der Proben.
Der LED-Fluoreszenzaufsatz ist eine revolutionäre Lösung. Er hat einen Drehschalter mit vier Positionen zur Verwendung von vier fluoreszierenden Beleuchtungen, auch LED-Fluoreszenzwürfel genannt. Jeder Würfel besteht aus einem, auf einen Filterblock montierten Filtersatz, und einer Hochleistungs-LED, deren Emission den installierten Filtern entspricht. Für unterschiedliche Analysen kann man zwischen neun LED-Fluoerszenzfiltern wählen.
Lieferumfang: Gebrauchsfertige Lieferung mit Okularen, Objektiven, Multiadapter-Stecker-Netzteil, Staubschutzhülle, ohne LED-Fluoreszenz-Würfel (IT407 FL2 BG wird mit einem blauen und grünen LED-Würfel ausgeliefert). Das digitale Modell IT407 FLD4 FLD wird außerdem mit einem 15.6“ Touchscreen sowie Software ausgeliefert.