Robuste SMS/Film Schläuche zur Dampfsterilisation
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
TUBRPKC300-24 TUBRPKC300-12 TUBRPKC300-4 TUBRPKC300-6 TUBRPKC300-9 TUBRPKC300-14 TUBRPKC300-18 TUBRPKC300-28
KACCTUBRPKC300-24EA 2950 CHF
KACCTUBRPKC300-24 KACCTUBRPKC300-12 KACCTUBRPKC300-4 KACCTUBRPKC300-6 KACCTUBRPKC300-9 KACCTUBRPKC300-14 KACCTUBRPKC300-18 KACCTUBRPKC300-28
Robuste SMS/Film Schläuche zur Dampfsterilisation
Beutel Sterilisationsbeutel
Ideal für Anwendungen, bei denen die Verwendung von Standard-SMS-Verpackungen den Benutzer daran hindert, den Inhalt des Pakets zu sehen und zu identifizieren.
  • 50 g SMS-Gewicht
  • Die Schlauchform ermöglicht Flexibilität bei der Größenwahl
  • Die Enden des Schlauchs sollten heißversiegelt werden
  • Beim Öffnen werden praktisch keine Partikel erzeugt
  • Hergestellt in einem zertifizierten ISO6-Reinraum
Hergestellt aus Spunbond/Meltblown/Spunbond-Polypropylengewebe und einer flexiblen Folie auf Polyesterbasis. Die SMS-Seite ist nach der Sterilisation eine wirksame Bakterienbarriere. Die Seite mit der durchsichtigen Folie bietet hervorragende Klarheit in Kombination mit Festigkeit und Haltbarkeit.